MTCP6420
MTC™ Bio ProPette™ Manual Pipette Controller
with filter
Synonim(y):
pipetor
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.04
Polecane produkty
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
MTC™ Bio P6420
Powiązane kategorie
Opis ogólny
12390 MPC, ręczny kontroler pipet z filtrem
Cechy i korzyści
- Do pipet szklanych lub plastikowych
- Obsługuje pipety o pojemności do 100 ml
- Łatwe sterowanie za pomocą jednej dźwigni
- Autoklawowalny dolny korpus
- Kontrola prędkości palcem
Informacje prawne
MTC is a trademark of MTC Bio
ProPette is a trademark of MTC Bio
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)