Kluczowe dokumenty
Z643130
Greiner 96 well plates, polypropylene
size 96 wells, suitable for ABI, skirt (Half skirted)
Synonim(y):
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates
Wybierz wielkość
100 EA
3860,00 zł
3860,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 EA
3860,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.22
3860,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
colorless polypropylene
conical bottom natural wells
sterylność
non-sterile
Właściwości
lid: no
skirt (Half skirted)
opakowanie
case of 40
producent / nazwa handlowa
Greiner 652290
maksymalna pojemność
200 μL
rozmiar
96 well
96 wells
pojemność robocza
200 μL
kolor
clear
typ wiązania
non-treated surface
Opis ogólny
Płytki PCR mają standardową powierzchnię mikropłytki i są kompatybilne z termocyklerami większości głównych marek. Wolne od DNAzy i RNAzy oraz niepirogenne metodą LAL do <0,06 EU/mL.
96W PCR Microplate, well working volume 200 μL; total well volume 250 μL.
Inne uwagi
96 well microplate, without lid, half-skirt design suitable for ABI; alphanumeric well coding, length: 126.24 mm; width: 86 mm.
Przydatność
Use for polymerase chain reaction; suitable for ABI; Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)