Z640557
Eppendorf® epT.I.P.S. Biopur®, racks
volume 0.1-20 μL
Synonim(y):
pipetting tips
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
Polecane produkty
Materiały
colorless
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 480 (5 racks of 96 tips)
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030 075.005
Eppendorf® 022491067 (USA)
zakres pomiaru objętości
0.1-20 μL
Długość
40 mm
maksymalna pojemność
20 μL
Opis ogólny
Biopur guaranteed sterile, pyrogen-free, RNase-free, DNA-free and ATP-free, for applications in pharmaceutical and food industries, molecular biology and cell technology.
Batch specific certificates available on the internet at http://www.eppendorf.com
Batch specific certificates available on the internet at http://www.eppendorf.com
Informacje prawne
Biopur is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?