Kluczowe dokumenty
EP0030075226
Eppendorf® epT.I.P.S.® Biopur
tip volume range × L 0.1-20 μL × 40 mm, medium gray tip, case of 480 ea (5 racks x 96 tips)
Synonim(y):
końcówki do pipetowania
Wybierz wielkość
480 PKG
291,00 zł
291,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
480 PKG
291,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
291,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
sterylność
sterile
Właściwości
DNA free
PCR clean
barrier: no
graduations: no
pyrogen free
opakowanie
case of 480 ea (5 racks x 96 tips)
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030075226
tip volume range × L
0.1-20 μL × 40 mm
pojemność
0.1—20 μL
kolor
medium gray tip
temp. przechowywania
room temp
Opis ogólny
Informacje o produkcie
Dla epT.I.P.S. - oryginalnego "Całkowicie Zintegrowanego Systemu Pipetowania" Eppendorf - końcówki są optymalnie dopasowane do pipet Eppendorf i oczywiście spełniają wymagania normy EN ISO 8655. Dzięki temu uzyskano minimalne siły mocowania i wyrzucania przy najwyższym poziomie szczelności. Końcówki do pipet epT.I.P.S. mogą być używane z pipetami innych producentów. Optymalne właściwości zwilżające, wysoka przejrzystość i specjalne, certyfikowane stopnie czystości są widocznym wyrazem naszej filozofii produktu i produkcji.
Najwyższa jakość to nasz standard
Każda z Twoich cennych próbek zasługuje na najlepsze traktowanie. Przekonaj się, jak końcówki do pipet Eppendorf oszczędzają czas i obniżają koszty.
Pod względem materiału, dopasowania, konstrukcji i siły działania nasze końcówki do pipet wyznaczają nowe standardy. Bliskie otoczenie każdej próbki powinno być dostosowane do jej specyficznych potrzeb w zakresie jakości i czystości. Może to obejmować określony poziom czystości lub brak pewnych substancji, ale także stabilność, niezawodność lub geometrię. Końcówki do pipet epT.I.P.S. firmy Eppendorf zostały zaprojektowane tak, aby zaspokoić wszystkie specyficzne potrzeby próbek.
Nasz całkowicie zintegrowany system pipetowania Eppendorf - końcówki do pipet epT.I.P.S. - został opracowany do pracy w idealnym połączeniu z naszymi pipetami. Rezultatem jest mniejsza siła mocowania i wyrzucania końcówki z całkowitym uszczelnieniem. Ponadto uniwersalna konstrukcja stożka nosowego umożliwia stosowanie końcówek z pipetami innych producentów.
W zakładach produkcyjnych Eppendorf na północy Niemiec możemy utrzymać najwyższe standardy w zakresie doboru i przetwarzania tworzyw sztucznych. Idealne właściwości zwilżające, wysoka przezroczystość i specjalne certyfikowane poziomy czystości są widocznym wyrazem tej filozofii produkcji.
Każda końcówka jest produkowana tak, aby pasowała specjalnie do odpowiednich pipet Eppendorf, zapewniając w ten sposób maksymalną precyzję i niezawodność, której oczekujesz i na której polegasz.
Jak rozpoznać oryginalne końcówki do pipet Eppendorf?
Niewątpliwą cechą naszych końcówek jest "pierścień" elementów reliefowych w kształcie kropli na krawędzi korony końcówki. Dodatkowo każda końcówka ma wytłoczoną na krawędzi nazwę "Eppendorf".
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
epT.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)