Kluczowe dokumenty
Z637319
Pursept®-A disinfectant
1 L bottles
About This Item
Kod UNSPSC:
47131800
NACRES:
NB.35
producent / nazwa handlowa
BRAND 44830
Opis ogólny
Ingredients: 100 g Pursept® AF contain: 12.5 g didecyl-dimethyl-ammoniumchloride, 10.4 g alkylpropylenediaminebis-guanidiniumdiacetate, 1.5 g bis(aminopropyl)-laurylamine, 5 - 15% NTA, < 5% non-ionic surfactants, auxiliary agent.
Cechy i korzyści
  • Odpowiedni do dezynfekcji wrażliwego sprzętu komunikacyjnego
  • Testowany dermatologicznie
  • Gotowy do użycia
Inne uwagi
BR44830 (Indie)
Rozpylacz do butelek o pojemności 1 l; należy zamawiać oddzielnie Z637327.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Pursept is a registered trademark of Merz GmbH & Co. KG
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
73.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
23 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)