Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 814,00 zł |
Informacje o tej pozycji
814,00 zł
material
Suprasil® 300 quartz
description
2 polished windows
manufacturer/tradename
Hellma 100-QX
parameter
200-3,500 nm spectral range
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable, photometry: suitable
H × W × D
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
chamber volume
3,500 μL
pathlength
10 mm
application(s)
pharmaceutical
detection method
photometric
General description
Packaging
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| material Suprasil® 300 quartz | material Suprasil® quartz | material Suprasil® quartz | material Suprasil® quartz |
| manufacturer/tradename Hellma 100-QX | manufacturer/tradename Hellma 100-QS | manufacturer/tradename Hellma 100-QS | manufacturer/tradename Hellma 100-QS |
| H × W × D 45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm | H × W × D 45 mm × 12.5 mm × 42.5 mm | H × W × D 45 mm × 12.5 mm × 52.5 mm | H × W × D 45 mm × 12.5 mm × 102.5 mm |
| technique(s) UV/Vis spectroscopy: suitable, photometry: suitable | technique(s) UV/Vis spectroscopy: suitable, photometry: suitable | technique(s) UV/Vis spectroscopy: suitable, photometry: suitable | technique(s) UV/Vis spectroscopy: suitable, photometry: suitable |
| application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical | application(s) - | application(s) pharmaceutical |
| detection method photometric | detection method photometric | detection method photometric | detection method photometric |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hellma® absorption cuvettes, standard cells, Macro
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?