Przejdź do
Z600075
Hellma® absorption cuvettes, semi Micro
Quartz Glass, spectral range 260-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 1,400 μL
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
626,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
SB.32
UNSPSC Code:
41121813
626,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienieWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
Herasil quartz
description
2 polished windows
manufacturer/tradename
Hellma 6040-UV
parameter
260-2,500 nm spectral range
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable, photometry: suitable
H × W × D
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
chamber volume
1,400 μL
pathlength
10 mm
application(s)
pharmaceutical
detection method
photometric
General description
without lid
Packaging
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Legal Information
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z600024Z600288Z600237
material
Herasil quartz
material
optical glass
material
Suprasil® quartz
material
Suprasil® quartz
manufacturer/tradename
Hellma 6040-UV
manufacturer/tradename
Hellma 6040-OG
manufacturer/tradename
Hellma 104-QS
manufacturer/tradename
Hellma 104B-QS
description
2 polished windows
description
2 polished windows
description
2 polished windows
description
2 polished windows
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
application(s)
-
application(s)
-
chamber volume
1,400 μL
chamber volume
1,400 μL
chamber volume
1,400 μL
chamber volume
1,400 μL
H × W × D
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
H × W × D
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
H × W × D
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
H × W × D
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)