Kluczowe dokumenty
Z379522
Dust-Pro pressurized duster
weight 8 oz, pkg of 1 ea
About This Item
Numer WE:
Kod UNSPSC:
41103200
opakowanie
pkg of 1 ea
masa
8 oz
Opis ogólny
Contents are 100% non-flammable, ozone-safe (no CFC′s), and triple-filtered for purity. Gas stream is delivered through narrow-orifice nozzle for dusting with pinpoint accuracy.
Opakowanie
Package size: 8 oz
Piktogramy
Gas cylinder
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Press. Gas Compr. Gas
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)