Merck
Z334502
Quickfit® two-neck, round-bottom flasks
capacity 50 mL, center joint: ST/NS 14/23
Synonim(y):
FR50/1S/1A
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
round bottom flask
two-neck
Połączenie
center joint: ST/NS14/23
side joint ST/NS14/23
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Standard Taper Joint
opakowanie
case of 1
producent / nazwa handlowa
Quickfit FR50/1S/1A
dostępność
not available in USA and Canada
Wysokość
89 mm
pojemność
50 mL
Opis ogólny
One vertical central neck and one angled side neck
Informacje prawne
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited