Merck
Z369071
Finnpipette® Stepper pipette tips
maximum volume 1.25 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
Materiały
colorless
sterylność
non-sterile
Właściwości
barrier: no
opakowanie
pack of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Finn 9404180
maksymalna pojemność
1.25 mL
Opis ogólny
Delivers 25-125 μl
Seven sizes, each available in bulk pack or sterile single-wrapped.
Opakowanie
bulk pack
Inne uwagi
Browse all pipette tips
Informacje prawne
Finnpipette is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries