Kluczowe dokumenty
BMSP7700T10M
Sigma-Aldrich
Końcówki do pipet 10 ml
pack of 100 ea
Synonim(y):
Końcówki do pipet
Wybierz wielkość
100 EA
299,00 zł
299,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 EA
299,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
299,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
colorless
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific P7700-T10M
maksymalna pojemność
10 mL
zakres pojemności
1-10 mL
pojemność
10 mL
typ wiązania
non-treated surface
Opis ogólny
Opakowanie zbiorcze luźnych końcówek do pipet 10 ml.
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie porady dotyczące pipet
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)