Kluczowe dokumenty
Z362727
Sigma-Aldrich
Nalgene® polycarbonate Erlenmeyer flask
capacity 125 mL
Synonim(y):
kolba erlenmeyer, kolby erlenmeyera
Wybierz wielkość
12 EA
695,00 zł
695,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
12 EA
695,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
eCl@ss:
32040501
NACRES:
NB.43
695,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
flat bottom
polycarbonate
wide-neck
Połączenie
joint stopper5
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Stoppers
without cap
opakowanie
pack of 12
case of 24
producent / nazwa handlowa
Nalgene 4103-0125
pojemność
125 mL
Opis ogólny
Autoclavable; however, repeated autoclaving may cause some loss of mechanical strength.
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie kolby Erlenmeyera
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)