Przejdź do
Z362808
Nalgene® Polymethylpentene Erlenmeyer flask
capacity 250 mL
Synonim(y):
conical flasks, erlenmeyer flasks, flask erlenmeyer, flasks erlenmeyer, Nalgene 4109-0250
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
4 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
322,00 zł
273,70 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121804
Capacity:
250 mL
Material:
colorless polypropylene cap, flat bottom, narrow-mouth , polymethylpentene
Sterility:
non-sterile
Feature:
closure type Screw cap, with cap
273,70 zł
Cena katalogowa322,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
colorless polypropylene cap, flat bottom, narrow-mouth , polymethylpentene
joint
Joints neck (38)
sterility
non-sterile
feature
closure type Screw cap, with cap
packaging
pack of 4
manufacturer/tradename
Nalgene 4109-0250
capacity
250 mL
General description
Excellent combination of autoclavability, chemical resistance, impact strength, and clarity. Transparent to microwave radiation. Polypropylene screw closure.
Other Notes
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z362794Z131342Z362727
description
capacity 250 mL
description
capacity 125 mL
description
capacity 250 mL
description
capacity 125 mL
manufacturer/tradename
Nalgene 4109-0250
manufacturer/tradename
Nalgene 4109-0125
manufacturer/tradename
Nalgene 4102-0250
manufacturer/tradename
Nalgene 4103-0125
capacity
250 mL
capacity
125 mL
capacity
250 mL
capacity
125 mL
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
material
narrow-mouth , flat bottom, polymethylpentene , colorless polypropylene cap
material
wide-neck , colorless polypropylene cap, polymethylpentene , flat bottom
material
polypropylene copolymer bottle (PPCO), flat bottom
material
polycarbonate , flat bottom, wide-neck
feature
with cap, closure type Screw cap
feature
with cap, closure type Screw cap
feature
cap: no, without cap
feature
without cap, closure type Stoppers
joint
Joints neck (38)
joint
Joints neck (33)
joint
Joints stopper (6)
joint
joint stopper5
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)