Kluczowe dokumenty
Z359114
Sigma-Aldrich
Tough-Tags microcentrifuge tube labels
size 1.28 in. × 0.5 in., clear
Synonim(y):
solvent resistant labels, temperature resistant labels
Wybierz wielkość
1 PKG
233,00 zł
233,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
233,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
55121611
NACRES:
NB.35
233,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
clear
polyester
opakowanie
pkg of 1,000 ea
producent / nazwa handlowa
Diversified Biotech TTLC-1000
rozmiar
1.28 in. × 0.5 in.
Opis ogólny
Fit 1.5 to 2 mL tubes
Tough-Tags are chemically inert polyester labels that strongly adhere to all plastics and other materials. They are temperature resistant from 121°C to −40°C. These labels will withstand autoclaving, boiling water baths, freezer temperatures, organic solvents, caustic agents and other challenges without peeling, cracking or falling off. For best adhesion it is recommended that siliconized surfaces be avoided.
Tough-Tags are pre-cut, peel-off labels which accept any marking instrument and are perfectly sized to fit microcentrifuge tubes and other containers in the laboratory. Tubes with Tough-Tags wrapped around them will still slide easily in and out of rotors without binding because the labels are thin and the adhesive does not migrate from behind the label even after boiling and autoclaving.
Informacje prawne
Tough-Tags is a trademark of Diversified Biotech
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)