Przejdź do
Z743337
Cryo-Babies® Labels
white, L × W 0.94 in. × 0.50 in., pkg of 1000 roll Labels
Synonim(y):
cryogenic vial labels, freezer vial labels, Diversified Biotech CRY-0500, colour coded labels, colour coded stickers
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1000 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
187,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41103032
Manufacturer/tradename:
Diversified Biotech CRY-0500
L × w:
0.94 in. × 0.50 in.
Packaging:
pkg of 1000 roll Labels
187,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
pkg of 1000 roll Labels
manufacturer/tradename
Diversified Biotech CRY-0500
technique(s)
cryopreservation: suitable
L × W
0.94 in. × 0.50 in.
color
white
General description
Cryogenic labels formatted for handwriting. Cryo-Babies® withstand both long term cryogenic storage conditions and conventional freezer storage. Cryogenic labels are chemically inert with a solvent resistant adhesive that will adhere to croygenic vials, microtubes, test tubes, glass vials, beakers and metal racks. Also withstand flash/snap freezing in liquid nitrogen and dry heat up to 80°C.
Features and Benefits
  • Chemically inert, solvent resistant adhesive
  • Withstands flash/snap freezing in liquid nitrogen and dry heat up to 80°C.
  • Temperature range -196°C to 80°C.
Legal Information
Cryo-Babies is a registered trademark of Diversified Biotech
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z743333Z743336L4164
description
white, L × W 0.94 in. × 0.50 in., pkg of 1000 roll Labels
description
blue, L × W 1.28 in. × 0.50 in., pkg of 1000 roll Labels
description
red, L × W 1.28 in. × 0.50 in., pkg of 1000 roll Labels
description
yellow, L × W 1.28 in. × 1/2 in.
manufacturer/tradename
Diversified Biotech CRY-0500
manufacturer/tradename
Diversified Biotech CRY-1000-B
manufacturer/tradename
Diversified Biotech CRY-1000-R
manufacturer/tradename
Diversified Biotech LCRY-1700-Y
L × W
0.94 in. × 0.50 in.
L × W
1.28 in. × 0.50 in.
L × W
1.28 in. × 0.50 in.
L × W
1.28 in. × 1/2 in.
packaging
pkg of 1000 roll Labels
packaging
pkg of 1000 roll Labels
packaging
pkg of 1000 roll Labels
packaging
pack of 1,700 (85 labels per sheet)
color
white
color
blue
color
red
color
-
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cryo-Babies® Labels
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)