Z353507
Finnpipette® Multistepper® pipette tips
non-sterile, bag of bulk
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
Polecane produkty
Materiały
turquoise
turquoise tip
sterylność
non-sterile
Właściwości
barrier: no
opakowanie
pack of 400 ea (Packed in a bag)
bag of bulk
producent / nazwa handlowa
Finn 9401300
maksymalna pojemność
1.5 mL
zakres pojemności
1-1500 mL
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie porady dotyczące pipet
Informacje prawne
Finnpipette is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Multistepper is a registered trademark of Labsystems
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)