Z331627
BRAND® Erlenmeyer flask, wide-neck, screw cap, PP
capacity 100 mL
Synonim(y):
conical flasks
Wybierz wielkość
135,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
135,00 zł
Polecane produkty
Materiały
flat bottom
polypropylene
wide-neck
Połączenie
joint ST/NS34/35
joint neckGL 40
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Screw cap
with cap
opakowanie
case of 6
producent / nazwa handlowa
BRAND 93172
śr. zewn. × wys.
64 mm × 110 mm
pojemność
100 mL
Opis ogólny
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)