Kluczowe dokumenty
SLW1137/02M
Pyrex® Erlenmeyer flask, graduated with SVL screwcaps
capacity 50 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1137/02M
Wybierz wielkość
10 EA
1680,00 zł
1680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 EA
1680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
1680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
PBT cap
PTFE seal
Pyrex flask
flat bottom
Połączenie
joint neck SVL 22
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduated
with cap
opakowanie
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
SciLabware 1137/02M
śr. zewn. obudowy
51 mm
rozmiar korka
22
pojemność
50 mL
wys. kolby
85 mm
Opis ogólny
  • Idealne do przechowywania próbek kultur i mediów
  • Zakrętki PBT z tarczą uszczelniającą z PTFE
  • Wzór Erlenmeyera
  • Wykonane ze szkła borokrzemowego Pyrex® zapewniającego najwyższą odporność na szok termiczny i korozję chemiczną
  • Podziałka i miejsce znakowania pokryte białą emalią
  • Podziałka do pełnej pojemności
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie kolby Erlenmeyera
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)