Z330965
Lenz® Squibb separating funnel
funnel capacity 2,000 mL, joint: ST/NS 29/32, PTFE key, graduated: no
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
PTFE key
borosilicate glass 3.3
Połączenie
joint: ST/NS29/32
Właściwości
graduated: no
producent / nazwa handlowa
Bistabil®
Lenz 4.0141.73
pojemność lejka
2,000 mL
otwór wtyczki
6.0 mm
Informacje prawne
Bistabil is a registered trademark of Lenz GmbH
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)