Kluczowe dokumenty
Z260746
Nalgene® FEP separatory funnel
capacity 2,000 mL
Synonim(y):
lejek do ekstrakcji ciecz-ciecz, lejek separacyjny nalgene
Wybierz wielkość
1 EA
3040,00 zł
3040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
3040,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
3040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Nalgene 4301-2000
pojemność
2,000 mL
rozmiar zamknięcia
53 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Break-resistant, nearly transparent, and impervious to any chemical typically used in a separatory funnel. Phase interface of colorless liquids is visible. FEP stopcock and funnel with Tefzel® ETFE screw closure. Stopcock and screw closure are leakproof.
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Tefzel is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)