Kluczowe dokumenty
Z330922
Lenz® Squibb separating funnel
funnel capacity 100 mL, joint: ST/NS 19/26, PTFE key, graduated: no
Wybierz wielkość
2 EA
569,00 zł
569,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
2 EA
569,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
569,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
PTFE key
borosilicate glass 3.3
Połączenie
joint: ST/NS19/26
Właściwości
graduated: no
producent / nazwa handlowa
Bistabil®
Lenz 4.0141.37
pojemność lejka
100 mL
otwór wtyczki
2.5 mm
Informacje prawne
Bistabil is a registered trademark of Lenz GmbH
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)