Przejdź do
Z330868
Lenz® Squibb separating funnel
funnel capacity 100 mL, joint: ST/NS 19/26, glass key, graduated: no
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
2 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
518,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121809
Joint:
joint: ST/NS19/26
Material:
borosilicate glass 3.3 , glass key
Feature:
graduated: no
518,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
borosilicate glass 3.3 , glass key
joint
joint: ST/NS19/26
feature
graduated: no
manufacturer/tradename
Bistabil®, Lenz 4.0100.37
funnel capacity
100 mL
plug bore
2.5 mm
Legal Information
Bistabil is a registered trademark of Lenz GmbH
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z330906Z330892Z330841
description
funnel capacity 100 mL, joint: ST/NS 19/26, glass key, graduated: no
description
funnel capacity 2,000 mL, joint: ST/NS 29/32, glass key, graduated: no
description
funnel capacity 1,000 mL, joint: ST/NS 29/32, glass key, graduated: no
description
funnel capacity 50 mL, joint: ST/NS 19/26, glass key, graduated: no
feature
graduated: no
feature
graduated: no
feature
graduated: no
feature
graduated: no
manufacturer/tradename
Lenz 4.0100.37, Bistabil®
manufacturer/tradename
Lenz 4.0100.73, Bistabil®
manufacturer/tradename
Lenz 4.0100.70, Bistabil®
manufacturer/tradename
Lenz 4.0100.28, Bistabil®
material
glass key, borosilicate glass 3.3
material
borosilicate glass 3.3 , glass key
material
glass key, borosilicate glass 3.3
material
borosilicate glass 3.3 , glass key
joint
joint: ST/NS19/26
joint
joint: ST/NS29/32
joint
joint: ST/NS29/32
joint
joint: ST/NS19/26
plug bore
2.5 mm
plug bore
6.0 mm
plug bore
4.0 mm
plug bore
2.5 mm
funnel capacity
100 mL
funnel capacity
2,000 mL
funnel capacity
1,000 mL
funnel capacity
50 mL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lenz® Squibb separating funnel
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)