Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
Z330531
Lenz® Bistabil® separating funnel
capacity 2,000 mL, joint: ST/NS 29/32, PTFE key, graduated
Wybierz wielkość
1 EA
895,00 zł
895,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
895,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
895,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
PTFE key
Połączenie
joint: ST/NS29/32
opis
interchangable stopcock key with retainer; interchangable stopper
Właściwości
graduated
producent / nazwa handlowa
Lenz 4.0061.73
pojemność
2,000 mL
rozmiar otworu zatyczki kurka
6.0 mm
Informacje prawne
Bistabil is a registered trademark of Lenz GmbH
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)