Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 189,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122804
Manufacturer/tradename:
Nalgene® 5970-0216
Feature:
Holds 72 x 16-mm tubes
Material:
polyketone
Packaging:
pack of 1 ea
189,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
polyketone
feature
Holds 72 x 16-mm tubes
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene® 5970-0216
L × W × H
248 mm × 127 mm × 70 mm
color
yellow
General description
Molded of durable polyketone. Unwire test tube racks have no coating that can chip or peel and permit corrosion. Excellent replacement for wire racks; withstands most lab chemicals. Excellent thermal properties and won′t get brittle in freezers. Grid design allows tubes to be tipped from side to side for clearly marking position. These racks will not float in water baths.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Unwire is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| material polyketone | material polyketone | material polyketone | material polyketone |
| feature Holds 72 x 16-mm tubes | feature Holds 72 x 16-mm tubes | feature Holds 72 x 16-mm tubes | feature Holds 72 x 16-mm tubes |
| manufacturer/tradename Nalgene® 5970-0216 | manufacturer/tradename Nalgene® 5970-0316 | manufacturer/tradename Nalgene® 5970-0016 | manufacturer/tradename Nalgene® 5970-0116 |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea |
| color yellow | color blue | color white | color orange |
| L × W × H 248 mm × 127 mm × 70 mm | L × W × H 248 mm × 127 mm × 70 mm | L × W × H 248 mm × 127 mm × 70 mm | L × W × H 248 mm × 127 mm × 70 mm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Unwire™ full racks, polyketone
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?