Przejdź do
64806
Separatory Funnel
PTFE stopcock, size 2000 mL
Synonim(y):
SEPARATORY FUNNEL 2000ML W/PTFE STOPCOCK, EA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1570,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41121809
NACRES:
NB.21
Material:
PTFE stopcock
1570,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
PTFE stopcock
Quality Segment
size
38 (stopper), 6 (stopcock)
size
2000 mL
application(s)
food and beverages
General description
Squibb-type, with glass or PTFE stopcock plug.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z102628Z127868Z102601
description
PTFE stopcock, size 2000 mL
description
overall capacity 22 L, glass stopcock
description
overall capacity 6 L, PTFE stopcock, joint: ST/NS 45/40
description
overall capacity 12 L, glass stopcock
material
PTFE stopcock
material
glass stopcock
material
PTFE stopcock
material
glass stopcock
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
size
6 (stopcock), 38 (stopper)
size
-
size
-
size
-
application(s)
food and beverages
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
size
2000 mL
size
-
size
-
size
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Separatory Funnel
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)