Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
Z330426
Lenz® Bistabil® separating funnel
capacity 50 mL, joint: ST/NS 19/26, glass key, graduated
Wybierz wielkość
2 EA
539,00 zł
539,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
2 EA
539,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
539,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
glass key
Połączenie
joint: ST/NS19/26
opis
interchangable stopcock key with retainer; interchangable stopper
Właściwości
graduated
producent / nazwa handlowa
Lenz 4.0020.28
pojemność
50 mL
rozmiar otworu zatyczki kurka
2.5 mm
Informacje prawne
Bistabil is a registered trademark of Lenz GmbH
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)