Kluczowe dokumenty
Z690066
Sigma-Aldrich
Aldrich® PVC-coated open support ring
size S, ring diam. 76 mm
Wybierz wielkość
1 EA
445,00 zł
445,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
445,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.35
445,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
aluminum
rozmiar
S
dł. × śr.
254 mm × 9 mm , arm
śr. pierścienia
76 mm
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)