Przejdź do
HS120212
Vortex Mixer
AC/DC input 230 V / 240 V, Schuko plug, blue
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1480,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.73
UNSPSC Code:
41103814
1480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
blue
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific 120212
General description
Multi-purpose, maximum convenience
One mixing head does it all with this sleek, modern and compact design vortex mixer!
Mixing Head Holding Capacity:
  • Center pad area for hand held mixing
  • Assay plate x 1 (to be used with retention cords)
  • 50 mL conical tubes x 2 (horizontally mounted)
  • 15 mL conical tubes x 2 (horizontally mounted)
  • 5 mL tubes x 2 (horizontally mounted in the same retention space as 15 mL)
  • 1.5/2 mL microfuge tubes x 4 (vertically mounted)
  • 0.5 mL microfuge tubes x 6 (vertically mounted)
  • 0.2 mL microfuge tubes (strip tubes) x 24 (vertical mounted)
Control switch with three operation selections (intermittent, off, continuous).
Infinite position rotary speed control from Off up to approx 3000 rpm
Made of durable, easy to clean ABS material and stable elastomer feet stabilize the unit and dampen vibration.
Packaging
INCLUDES:
1 Mini Vortexer
2 Silicone Caps
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HS120210HS120214BMSBV1000E
Vortex Mixer AC/DC input 230 V / 240 V, Schuko plug, blue
HS120212
Vortex Mixer
Vortex Mixer AC/DC input 230 V / 240 V, Australian plug, blue
HS120210
Vortex Mixer
Vortex Mixer AC/DC input 230 V / 240 V, UK plug, blue
HS120214
Vortex Mixer
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
-
material
blue
material
blue
material
blue
material
-
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific 120212
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific 120210
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific 120214
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific BV1000-E
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Vortex Mixer
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)