Z329843
BRAND® wash bottle, wide-mouth, labelled, LDPE
capacity 250 mL, label, Isopropanol, with venting valve (metal ball)
About This Item
Polecane produkty
Materiały
blue closure
low-density polyethylene bottle
round bottle
translucent bottle
wide-mouth bottle
Właściwości
label Isopropanol
with cap
with venting valve (metal ball)
opakowanie
pack of 5 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 144021
pojemność
250 mL
Opis ogólny
Bottles with venting valve (metal ball) are for distilled water and organic solvents only; to avoid dropping caused by overpressure.
Inne uwagi
Informacje prawne
wyposażenie dodatkowe
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)