Kluczowe dokumenty
HS120250
Wide mouth safety labelled wash bottle
capacity 500 mL, label, Acetone, self venting, PE-LD, acetone
Wybierz wielkość
1 EACH
276,00 zł
276,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EACH
276,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41103209
NACRES:
NB.43
276,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
PE-LD
low-density polyethylene bottle
polypropylene cap
red bottle
wide-mouth bottle
Właściwości
label Acetone
vented
with cap
opakowanie
pack of 6 ea
producent / nazwa handlowa
Heathrow Scientific HS120250
pojemność
500 mL
Opis ogólny
Przejrzyste i pouczające informacje o bezpieczeństwie produktu.
Informacje podane z przodu każdej butelki są specyficzne dla zawartego w niej produktu i obejmują następujące elementy - numer Chemical Abstract Service (CAS), kody i symbole National Fire Protection Association (NFPA), symbol sprzętu ochronnego (PES), informacje o organach docelowych i kody zagrożeń. Istnieje również możliwość używania innych płynów w butelkach i tworzenia odpowiednich informacji dotyczących bezpieczeństwa na zewnątrz butelki za pomocą wersji "Self Labeling". Zamknięcie i trzon są formowane w jednym kawałku, dzięki czemu są szczelne. Kątowa szyjka i końcówka zapewniają równomierny strumień płynu, a w razie potrzeby końcówkę można przyciąć w celu zwiększenia przepływu.
  • Szeroki otwór butelki ułatwia napełnianie
  • Niemetalowy odpowietrznik zapobiega ryzyku wycieku rozpuszczalnika
  • Z wyjątkiem butelki przeznaczonej na podchloryn sodu, która jest białą butelką z LDPE chroniącą przed światłem i ma zamknięcie z HDPE, butelki są wykonane z LDPE z zamknięciem z PP.
  • Sześć nazwanych chemikaliów, samodzielne etykietowanie i różne opakowania butelek do wyboru
  • Rozmiar butelki 500 ml
  • Dostarczane w opakowaniach po 6 sztuk
Butelki z własnym oznakowaniem mogą być używane wyłącznie z chemikaliami, które są bezpieczne i kompatybilne z LDPE.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)