Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 317,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121800
Feature:
subdivision 50 mL
317,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócagency
according to DIN ISO 384
feature
subdivision 50 mL
manufacturer/tradename
BRAND
H
340 mm
volume
2,000 mL
General description
Measuring cylinders, low form, short graduation marks. Made from DURAN®, calibrated to contain (TC, In). With spout and hexagonal base. Graduations and inscriptions in ETERNA amber duffusion stain, particularly resistant to aggressive cleaning methods. Tolerances according to DIN EN ISO 4788.
Other Notes
BR42064 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description volume 2,000 mL | description volume 500 mL | description volume 50 mL | description volume 250 mL |
| feature subdivision 50 mL | feature subdivision 10 mL | feature subdivision 2 mL | feature subdivision 5 mL |
| manufacturer/tradename BRAND | manufacturer/tradename BRAND | manufacturer/tradename BRAND | manufacturer/tradename BRAND |
| H 340 mm | H 250 mm | H 145 mm | H 195 mm |
| agency according to DIN ISO 384 | agency according to DIN ISO 384 | agency according to DIN ISO 384 | agency according to DIN ISO 384 |
| volume 2,000 mL | volume 500 mL | volume 50 mL | volume 250 mL |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BRAND® SILBERBRAND ETERNA measuring cylinder, low-form
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?