Przejdź do
Z327263
BRAND® graduated cylinder, PMP
volume 10 mL, tol. accuracy: 0.08 mL, subdivision, 0.2 mL
Synonim(y):
Class A cylinder, cylinder with hexagonal base, measuring cylinder, plastic graduated cylinder, tall form cylinder
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
2 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
69,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121805
Volume measuring range:
10 mL
Feature:
subdivision 0.2 mL
69,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
feature
subdivision 0.2 mL
manufacturer/tradename
BRAND
tol. measuring range
accuracy: 0.08 mL
volume measuring range
10 mL
H
145 mm
General description
PLASTIBRAND Class A+ graduated cylinders achieve 20% tighter error limits than required by DIN 12681. PMP, transparent, tall form, with blue printed scale, conformity certified.
To DIN 12681 and ISO 6706. Calibrated to contain. Includes one batch certificate. Exposure to temperatures up to 121°C (autoclaving) will not cause permanent exceeding of error limits. Cleaning temperature below 60°C is recommended to preserve marks and inscriptions.
Other Notes
BR35108 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z327379Z327476Z327344
description
volume 10 mL, tol. accuracy: 0.08 mL, subdivision, 0.2 mL
description
volume 100 mL, tol. accuracy: 0.4 mL, subdivision, 1 mL
description
volume 1,000 mL, tol. accuracy: 5 mL, subdivision, 10 mL
description
volume 50 mL, tol. accuracy: 0.4 mL, subdivision, 1 mL
feature
subdivision 0.2 mL
feature
subdivision 1 mL
feature
subdivision 10 mL
feature
subdivision 1 mL
volume measuring range
10 mL
volume measuring range
100 mL
volume measuring range
1,000 mL
volume measuring range
50 mL
manufacturer/tradename
BRAND
manufacturer/tradename
BRAND
manufacturer/tradename
BRAND
manufacturer/tradename
BRAND
H
145 mm
H
250 mm
H
440 mm
H
200 mm
tol. measuring range
accuracy: 0.08 mL
tol. measuring range
accuracy: 0.4 mL
tol. measuring range
accuracy: 5 mL
tol. measuring range
accuracy: 0.4 mL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BRAND® graduated cylinder, PMP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)