Kluczowe dokumenty
Z324213
Sigma-Aldrich
BRAND® SILBERBRAND ETERNA measuring cylinder
volume 1000 mL
Wybierz wielkość
1 EA
203,00 zł
203,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
203,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
203,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
borosilicate glass 3.3
Właściwości
subdivision 10 mL
producent / nazwa handlowa
BRAND
zakres pomiaru objętości
1000 mL
Wysokość
465 mm
Opis ogólny
Measuring cylinder, tall form. Class B, to DIN EN ISO 4788. Short graduation marks. Made from DURAN®, calibrated to contain (TC, In). With spout and hexagonal glass base. Graduations and inscriptions in ETERNA amber diffusion stain, particularly resistant to aggressive cleaning methods.
Inne uwagi
BR31962 (India)
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)