Przejdź do
Z324396
BRAND® BLAUBRAND® measuring cylinder
volume 1000 mL, subdivision, 10 mL
Synonim(y):
Laboratory measuring cylinder
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
548,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121800
Volume measuring range:
1000 mL
Material:
borosilicate glass 3.3
Feature:
subdivision 10 mL
548,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
borosilicate glass 3.3
Quality Segment
feature
subdivision 10 mL
manufacturer/tradename
BRAND 32162
volume measuring range
1000 mL
H
465 mm
General description
Measuring cylinders tall form. Class A conformity certified to DIN EN ISO 4788. Made from DURAN®, calibrated to contain (TC, In). With spout and hexagonal glass base. Ring marks at major graduations. High contrast blue enamel graduations and inscriptions.
All BLAUBRAND® graduated cylinders are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Other Notes
BR32162 (India)
Legal Information
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z324329Z324310Z324345
description
volume 1000 mL, subdivision, 10 mL
description
volume 10 mL
description
volume 5 mL
description
volume 50 mL, subdivision, 1 mL
volume measuring range
1000 mL
volume measuring range
10 mL
volume measuring range
5 mL
volume measuring range
50 mL
feature
subdivision 10 mL
feature
subdivision 0.2 mL
feature
subdivision 0.1 mL
feature
subdivision 1 mL
manufacturer/tradename
BRAND 32162
manufacturer/tradename
BRAND
manufacturer/tradename
BRAND
manufacturer/tradename
BRAND
H
465 mm
H
140 mm
H
115 mm
H
200 mm
material
borosilicate glass 3.3
material
borosilicate glass 3.3
material
borosilicate glass 3.3
material
borosilicate glass 3.3
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)