Kluczowe dokumenty
Z610526
Hirschmann® measuring cylinders, Class A
volume 100 mL, accuracy: 0.5 mL
Wybierz wielkość
2 EA
142,00 zł
142,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
2 EA
142,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
142,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
borosilicate glass
hexagonal glass base
Właściwości
subdivision 1 mL
producent / nazwa handlowa
Hirschmann 223 01 80
dostępność
not available in USA and Canada
zakres pomiaru objętości
100 mL, accuracy: 0.5 mL
Wysokość
260 mm
kolor
blue graduations
Opis ogólny
With spout. Conformity certified with dated batch identification. Main point ring graduation, calibrated to contain (TC, IN) according to DIN 12 680 T2.
Hirschmann supplies class A or AS volumetric glassware with a batch sign and the indication of the production year as standard at no additional charge. Therefore these measuring instruments are suitable for the use in labs certified acc. to DIN ISO 9000.
Informacje prawne
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)