Przejdź do
Z324388
BRAND® BLAUBRAND® measuring cylinder
volume 500 mL, subdivision, 5 mL
Synonim(y):
Graduated Cylinders
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
2 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
333,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121800
Volume measuring range:
500 mL
Material:
borosilicate glass 3.3
Feature:
subdivision 5 mL
333,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
borosilicate glass 3.3
Quality Segment
feature
subdivision 5 mL
manufacturer/tradename
BRAND 32154
volume measuring range
500 mL
H
365 mm
General description
Measuring cylinders tall form. Class A conformity certified to DIN EN ISO 4788. Made from DURAN®, calibrated to contain (TC, In). With spout and hexagonal glass base. Ring marks at major graduations. High contrast blue enamel graduations and inscriptions.
All BLAUBRAND® graduated cylinders are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Other Notes
BR32154 (India)
Legal Information
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z324353Z324345Z324396
description
volume 500 mL, subdivision, 5 mL
description
volume 100 mL, subdivision, 1 mL
description
volume 50 mL, subdivision, 1 mL
description
volume 1000 mL, subdivision, 10 mL
volume measuring range
500 mL
volume measuring range
100 mL
volume measuring range
50 mL
volume measuring range
1000 mL
feature
subdivision 5 mL
feature
subdivision 1 mL
feature
subdivision 1 mL
feature
subdivision 10 mL
manufacturer/tradename
BRAND 32154
manufacturer/tradename
BRAND
manufacturer/tradename
BRAND
manufacturer/tradename
BRAND 32162
H
365 mm
H
260 mm
H
200 mm
H
465 mm
material
borosilicate glass 3.3
material
borosilicate glass 3.3
material
borosilicate glass 3.3
material
borosilicate glass 3.3
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)