Kluczowe dokumenty
Z0173
Zinc chloride
BioReagent, for molecular biology, ≥97.0%
Synonim(y):
Dichlorozinc
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
Molecular Biology
for molecular biology
ciśnienie pary
1 mmHg ( 428 °C)
linia produktu
BioReagent
Próba
≥97.0%
mp
293 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: soluble
ślady kationów
Fe: ≤0.001%
Mg: ≤0.01%
Pb: ≤0.005%
obecność zanieczyszczeń
DNase and protease, none detected
ciąg SMILES
[Cl-].[Cl-].[Zn++]
InChI
1S/2ClH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
Klucz InChI
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?