Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 285,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 895,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1450,00 zł |
Informacje o tej pozycji
285,00 zł
Nazwa produktu
Trizma® base, ≥99.0% (T)
description
aminopeptidase substrate
Quality Segment
product line
BioChemika
assay
≥99.0% (T)
form
crystalline
loss
≤1% loss on drying, 110 °C
pH
10.5-12.0(4 m in water, 25 °C)
useful pH range
7-9
pKa (25 °C)
8.1
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
mp
167-172 °C (lit.), 168-172 °C
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
InChI key
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Electrophoretic transfer for the specific identification of isozymes of starch debranching enzyme, α-amylase and 9-amylase.[1]
- Electrophoretic separation of lipoproteins in polyacrylamide gels.[2]
- Preparation of TRIS buffer having pH 8.[3]
Other Notes
For precise applications, use a carefully calibrated pH meter with a glass/calomel combination electrode.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (T) | assay 99.7% (T) | assay ≥99.9% | assay ≥99.9% (titration) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 400 |
| product line BioChemika | product line - | product line Redi-Dri™ | product line - |
| form crystalline | form crystalline | form powder | form crystalline |
| solubility H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless | solubility water: soluble (678 g/l at 20 °C) | solubility water: soluble (Water < 0.2%) | solubility water: soluble (400 g plus 600 mL of water) |
| pH 10.5-12.0(4 m in water, 25 °C) | pH 10.5-11.5 (25 °C, 10% in H2O) | pH 10.5-12, 7-9 | pH 10.0-11.5 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trizma® base
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?