Kluczowe dokumenty
WPB01318WA
Whirl-Pak® Homogenizer Blender Filter Bag
1627 mL capacity(55 oz)
Synonim(y):
filtrowany worek do blendera, filtrowany worek homogenizatora
Wybierz wielkość
250 EA
1750,00 zł
1750,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 EA
1750,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
24111500
NACRES:
NB.35
1750,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
sterylność
sterile
Właściwości
filter 330 μm
opakowanie
pkg of 250 ea
producent / nazwa handlowa
Nasco B01318WA
szer. × dł.
7.5 in. × 12 in. , 19 x 30 cm
pojemność
1627 mL × 55 oz
1627 mL capacity(55 oz)
grubość
4 mil , 0.102 mm
Opis ogólny
Te specjalne worki zawierają trzecią środkową warstwę z drobno perforowanego polietylenu, która odfiltrowuje ciała stałe w próbce, gdy jest używana w homogenizatorze. Worki posiadają warstwę filtracyjną z drobno perforowanego polietylenu, która oddziela ciecz od ciał stałych, umożliwiając łatwe pipetowanie próbki. Filtr jest uszczelniony na obwodzie worka po bokach i na dnie, umożliwiając umieszczenie próbki w worku po obu stronach. Ciecz zostanie przeniesiona przez filtr, ale ciała stałe pozostaną po jednej stronie.
Pojemność jest mierzona w uncjach płynu, gdy worek jest zamknięty, a zakładka jest złożona trzykrotnie. Objętość i wymiary są przybliżone; worków nie należy używać w temperaturach powyżej 180° F, 82° C. Worki można zamrażać do dowolnej temperatury, nawet ciekłym azotem - po zamrożeniu należy zachować ostrożność. Wszystkie worki są sterylizowane po wyprodukowaniu.
Informacje prawne
Whirl-pak is a registered trademark of The Aristotle Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)