WPB01195WA
Whirl-Pak® Write-On Bag
1627 mL capacity(55 oz)
Synonim(y):
torebka na próbki z etykietą, worek do pobierania próbek
Wybierz wielkość
1450,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1450,00 zł
Polecane produkty
sterylność
sterile
opakowanie
pkg of 500 ea
producent / nazwa handlowa
B01195WA (Nasco)
Parametry
-346-180 °F temp. range (-210 to 82 °C)
szer. × dł.
7.5 in. × 12 in. , 19 x 30 cm
pojemność
1627 mL × 55 oz
1627 mL capacity(55 oz)
grubość
4 mil , 0.102 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Mieszana, dziewicza folia polietylenowa: zapewnia wyjątkową przejrzystość i doskonałą wytrzymałość. Zatwierdzona przez FDA do kontaktu z żywnością
- Zakładki zamykające odporne na przebicie: zawierają wewnętrzne i zewnętrzne taśmy zapewniające trwałość i stabilność; drut ułatwiający otwieranie, nalewanie i zamykanie
- Sterylizacja poprodukcyjna: perforowane zamknięcie w celu zachowania sterylności i zwiększenia integralności próbki
- Otwierane zakładki: zawierają antypoślizgową teksturę Tyvek ułatwiającą otwieranie
- Ciągłe uszczelnienie obwodowe: dla maksymalnej ochrony przed wyciekami
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)