Kluczowe dokumenty
WH0056704M4
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-JPH1 antibody produced in mouse
clone 2E6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-DKFZp762L0313, Anti-JP1, Anti-junctophilin 1
Wybierz wielkość
100 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2E6, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... JPH1(56704)
Opis ogólny
Kompleksy łączące między błoną plazmatyczną a retikulum endoplazmatycznym/sarkoplazmatycznym są wspólną cechą wszystkich pobudliwych typów komórek i pośredniczą w wymianie między powierzchnią komórki a wewnątrzkomórkowymi kanałami jonowymi. Białko kodowane przez ten gen jest składnikiem kompleksów łączących i składa się z C-końcowego hydrofobowego segmentu obejmującego błonę retikulum endoplazmatycznego/sarkoplazmatycznego oraz pozostałej domeny cytoplazmatycznej, która wykazuje specyficzne powinowactwo do błony plazmatycznej. Gen ten należy do rodziny genów junctophilin. (dostarczony przez RefSeq)
Immunogen
JPH1 (NP_065698, 501 a.a. ~ 579 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
VADEQVTAIVNKPLMSKAPTKEAGAVVPQSKYSGRHHIPNPSNGELHSQYHGYYVKLNAPQHPPVDVEDGDGSSQSSSA
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mathilde Chivet et al.
The Journal of general physiology, 155(1) (2022-11-22)
The expression of the Huntingtin protein, well known for its involvement in the neurodegenerative Huntington's disease, has been confirmed in skeletal muscle. The impact of HTT deficiency was studied in human skeletal muscle cell lines and in a mouse model