Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA009413
Sigma-Aldrich
Anti-JPH1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Ab1, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-JP-1 antibody produced in rabbit, Anti-Junctophilin type 1 antibody produced in rabbit, Anti-Junctophilin-1 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
PQSKYSGRHHIPNPSNGELHSQYHGYYVKLNAPQHPPVDVEDGDGSSQSSSALVHKPSANKWSPSKSVTKPVAKESKAEPKAKKSELAIPKNPASNDSCPAL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... JPH1(56704)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
JPH1 (junctophilin 1) jest podtypem białka kompleksu błony łączącej zwanego JP, który zawiera trzy podtypy. Podtyp ten ulega ekspresji głównie w mięśniach szkieletowych. Ulega ekspresji w kompleksach błon łączących komórek pobudliwych i występuje jako białko transmembranowe. Gen ten jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 8q21.1.
Immunogen
Junctophilin-1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Western Blotting (1 artykuł)
Anti-JPH1 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
Junktofiliny obejmują błonę wewnątrzkomórkowych pęcherzyków magazynujących Ca2+ i pomagają w ich interakcji z błoną powierzchniową komórki, ułatwiając w ten sposób tworzenie kompleksów błon łączących. Badania na myszach pokazują, że białko to odgrywa kluczową rolę w tworzeniu triad podczas rozwoju mięśni szkieletowych. JPH1 i GADP-1 są częściami wspólnego szlaku, a zatem są współzależne. Tak więc mutacje w GDAP-1 (białko 1 związane z różnicowaniem indukowanym gangliozydami) mogą być fenotypowo manifestowane przez JPH1. Dlatego JPH1 jest zaangażowany w chorobę Charcot-Marie-Tooth (CMT).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71724
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Simona Boncompagni et al.
PloS one, 7(7), e39962-e39962 (2012-07-07)
Triadin (Tdn) and Junctin (Jct) are structurally related transmembrane proteins thought to be key mediators of structural and functional interactions between calsequestrin (CASQ) and ryanodine receptor (RyRs) at the junctional sarcoplasmic reticulum (jSR). However, the specific contribution of each protein
M Nishi et al.
Biochemical and biophysical research communications, 273(3), 920-927 (2000-07-13)
Junctophilin (JP) subtypes, namely JP-1, 2, and 3, have been currently identified in excitable cells and constitute a novel family of junctional membrane complex proteins. Our studies have suggested that JPs take part in the formation of junctional membrane complexes
Shinji Komazaki et al.
FEBS letters, 524(1-3), 225-229 (2002-07-24)
Junctophilins (JP-1, JP-2, and JP-3) are transmembrane proteins expressed in the junctional membrane complexes in excitable cells. Both JP-1 and JP-2 are co-expressed in the triads of skeletal muscle, but only JP-2 is expressed in cardiac muscle. We analyzed the
David Pla-Martín et al.
Human molecular genetics, 24(1), 213-229 (2014-08-30)
Mutations in the GDAP1 gene cause different forms of Charcot-Marie-Tooth (CMT) disease, and the primary clinical expression of this disease is markedly variable in the dominant inheritance form (CMT type 2K; CMT2K), in which carriers of the GDAP1 p.R120W mutation
Cecilia Lindskog et al.
BMC genomics, 16, 475-475 (2015-06-26)
To understand cardiac and skeletal muscle function, it is important to define and explore their molecular constituents and also to identify similarities and differences in the gene expression in these two different striated muscle tissues. Here, we have investigated the