Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2150,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2150,00 zł
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: 1:200- 1:1,000, immunoprecipitation (IP): 2-5 μg/mg, western blot: 1:2,000- 1:10,000
accession no.
NP_006383.2
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
rabbit ... NOP56(10528)
Immunogen
Physical form
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| species reactivity human | species reactivity rat, mouse, human | species reactivity mouse, human | species reactivity human, mouse, rat |
| antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?