Kluczowe dokumenty
WH0054210M4
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TREM1 antibody produced in mouse
clone 2E2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-TREM1, Anti-triggering receptor expressed on myeloid cells 1
Wybierz wielkość
100 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2E2, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TREM1(54210)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Reakcje zapalne, w których pośredniczą monocyty/makrofagi i neutrofile, mogą być stymulowane przez różne receptory, w tym receptory 7-przekaźnikowe związane z białkiem G (np. FPR1; MIM 136537), receptory Fc (patrz MIM 146790), CD14 (MIM 158120) i receptory Toll-podobne (np. TLR4; MIM 603030) oraz receptory cytokin (np. IFNGR1; MIM 107470). Zaangażowanie tych receptorów może również pobudzić komórki szpikowe do reagowania na inne bodźce. Komórki mieloidalne wyrażają receptory należące do nadrodziny Ig, takie jak TREM1, lub do nadrodziny lektyn typu C. W zależności od ich przezbłonowej i cytoplazmatycznej struktury sekwencji, receptory te pełnią funkcje aktywujące (np. KIR2DS1; MIM 604952) lub hamujące (np. KIR2DL1; MIM 604936).[dostarczone przez OMIM
Immunogen
TREM1 (AAH17773.1, 21 a.a. ~ 234 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
ATKLTEEKYELKEGQTLDVKCDYTLEKFASSQKAWQIIRDGEMPKTLACTERPSKNSHPVQVGRIILEDYHDHGLLRVRMVNLQVEDSGLYQCVIYQPPKEPHMLFDRIRLVVTKGFSGTPGSNENSTQNVYKIPPTTTKALCPLYTSPRTVTQAPPKSTADVSTPDSEINLTNVTDIIRVPVFNIVILLAGGFLSKSLVFSVLFAVTLRSFVP
Działania biochem./fizjol.
Receptor wyzwalający wyrażany na komórkach mieloidalnych typu 1 (TREML1) wiąże się z transbłonową cząsteczką adaptorową zwaną białkiem aktywującym DNAX o masie 12 kDa (DAP12). TREM1 indukuje mobilizację wapnia i wyzwala wydzielanie prozapalnych chemokin i cytokin.
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A Bouchon et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 164(10), 4991-4995 (2000-05-09)
We have identified new activating receptors of the Ig superfamily expressed on human myeloid cells, called TREM (triggering receptor expressed on myeloid cells). TREM-1 is selectively expressed on blood neutrophils and a subset of monocytes and is up-regulated by bacterial