Kluczowe dokumenty
Z406678
Borosilicate glass stirrer blade
W × L 23 mm × 113 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
Materiały
glass
opis
for shafts with button
Właściwości
fits shaft o.d. 10 mm
for flask size 2,000 ‑ 3,000 mL
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 8083-16
szer. × dł.
23 mm × 113 mm
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)