Kluczowe dokumenty
SAB2501170
Sigma-Aldrich
Anti-Trem2 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Trem2a, Anti-Trem2b, Anti-Trem2c, triggering receptor expressed on myeloid cells 2
Wybierz wielkość
100 μG
2400,00 zł
2400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2400,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Trem2(83433)
Opis ogólny
TREM2 (triggering receptor expressed on myeloid cells 2) to receptor przezbłonowy należący do rodziny immunoglobulin (Ig). Składa się z regionu zewnątrzkomórkowego zawierającego domenę podobną do Ig i ogona cytoplazmatycznego. Ma region transbłonowy składający się z 33 aminokwasów, po którym następuje ogon cytoplazmatyczny. Ulega ekspresji na komórkach szpikowych, takich jak makrofagi znajdujące się w tkankach i komórkach dendrytycznych, na komórkach mikrogleju w mózgu.
Immunogen
Peptyd o sekwencji CQVEHSTSRNQET, z wewnętrznego regionu sekwencji białka zgodnie z NP_112544.1.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-Trem2 produkowane u kóz nadaje się do pośrednich testów ELISA i western blot.
Działania biochem./fizjol.
TREM2 (triggering receptor expressed on myeloid cells 2) bierze udział w fagocytozie bakterii i regulacji odpowiedzi zapalnej. Jego obecność w mikrogleju pomaga usunąć resztki neuronalne, tj. peptyd amyloidu β (Aβ) na mikrogleju. TREM2 hamuje zdolność mikrogleju do fagocytowania Aβ i zaburza prozapalną aktywność tych komórek. Choroba Parkinsona (PD) objawia się degeneracją neuronów dopaminergicznych w obszarze substantia nigra standard compacta w mózgu. TREM2 wiąże się specyficznie z ligandami wyrażanymi przez te neurony dopaminergiczne. Podobnie, mikroglejoza jest dodatkowo zaangażowana w ruch PD. Stąd kilka typów genu TREM2 może być powiązanych z podatnością na PD. Polimorfizm p.R47H w tym genie jest identyfikowany ze zwiększonym ryzykiem sporadycznego stwardnienia zanikowego bocznego. Mutacja w TREM2 jest również związana z policystyczną lipomembraniczną osteodysplazją ze stwardniającym leukoencefalopatią.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Dostarczany w stężeniu 0,5 mg/ml w soli fizjologicznej Tris z 0,02% azydkiem sodu i 0,5% albuminą surowicy bydlęcej.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Linlin Zhang et al.
Frontiers in pharmacology, 13, 894963-894963 (2022-06-21)
Chronic pain after bone fracture and orthopedic surgery is often refractory to most analgesics currently in use, thus emphasizing the urgent need for improved therapeutic medications. Chemokine-dependent neuroinflammation is critical for excitatory synaptic plasticity and central nociception sensitization. Recent studies
Zainularifeen Abduljaleel et al.
PloS one, 9(3), e92648-e92648 (2014-03-26)
Alzheimer's disease is one of the main causes of dementia among elderly individuals and leads to the neurodegeneration of different areas of the brain, resulting in memory impairments and loss of cognitive functions. Recently, a rare variant that is associated
Janet Cady et al.
JAMA neurology, 71(4), 449-453 (2014-02-19)
Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is a fatal neurodegenerative disease in which microglia play a significant and active role. Recently, a rare missense variant (p.R47H) in the microglial activating gene TREM2 was found to increase the risk of several neurodegenerative diseases
TREM2 and neurodegenerative disease.
Bruno A Benitez et al.
The New England journal of medicine, 369(16), 1567-1568 (2013-10-18)
Rui-Yuan Pan et al.
Science advances, 5(2), eaau6328-eaau6328 (2019-03-02)
The accumulation of aggregated amyloid-β (Aβ) in the brain is the first critical step in the pathogenesis of Alzheimer's disease (AD), which also includes synaptic impairment, neuroinflammation, neuronal loss, and eventual cognitive defects. Emerging evidence suggests that impairment of Aβ