Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
WH0027032M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ATP2C1 antibody produced in mouse
clone 2G1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-ATP2C1A, Anti-ATPase, Ca++ transporting, type 2C, member 1, Anti-BCPM, Anti-HHD, Anti-KIAA1347, Anti-PMR1, Anti-SPCA1, Anti-hSPCA1
Wybierz wielkość
100 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2G1, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1λ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ATP2C1(27032)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do rodziny ATPaz transportujących kationy typu P. Ten zależny od magnezu enzym katalizuje hydrolizę ATP połączoną z transportem wapnia. Defekty w tym genie powodują chorobę Haileya-Haileya, dziedziczoną autosomalnie dominująco. Zidentyfikowano alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
ATP2C1 (AAH28139, 119 a.a. ~ 269 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
VQEYRSEKSLEELSKLVPPECHCVREGKLEHTLARDLVPGDTVCLSVGDRVPADLRLFEAVDLSIDESSLTGETTPCSKVTAPQPAATNGDLASRSNIAFMGTLVRCGKAKGVVIGTGENSEFGEVFKMMQAEEAPKTPLQKSMDLLGKQL
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zhidan Xia et al.
PLoS genetics, 13(7), e1006892-e1006892 (2017-07-12)
Recent studies found that mutations in the human SLC30A10 gene, which encodes a manganese (Mn) efflux transporter, are associated with hypermanganesemia with dystonia, polycythemia, and cirrhosis (HMDPC). However, the relationship between Mn metabolism and HMDPC is poorly understood, and no
Laura Raiko et al.
Experimental dermatology, 21(8), 586-591 (2012-05-30)
Mutations in the ATP2C1 gene encoding Ca(2+) /Mn(2+) ATPase SPCA1 cause Hailey-Hailey disease (HHD, OMIM 16960). HHD is characterized by epidermal acantholysis. We attempted to model HHD using normal keratinocytes, in which the SPCA1 mRNA was down-regulated with the