Merck
Wszystkie zdjęcia(9)
Kluczowe dokumenty
WH0026227M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PHGDH antibody produced in mouse
clone 4A3-1D6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-3PGDH, Anti-MGC3017, Anti-PDG, Anti-PGAD, Anti-PGD, Anti-PGDH, Anti-SERA, Anti-phosphoglycerate dehydrogenase
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4A3-1D6, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PHGDH(26227)
Immunogen
PHGDH (AAH11262.1, 1 a.a. ~ 533 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sequence
MAFANLRKVLISDSLDPCCRKILQDGGLQVVEKQNLSKEELIAELQDCEGLIVRSATKVTADVINAAEKLQVVGRAGTGVDNVDLEAATRKGILVMNTPNGNSLSAAELTCGMIMCLARQIPQATASMKDGKWERKKFMGTELNGKTLGILGLGRIGREVATRMQSFGMKTIGYDPIISPEVSASFGVQQLPLEEIWPLCDFITVHTPLLPSTTGLLNDNTFAQCKKGVRVVNCARGGIVDEGALLRALQSGQCAGAALDVFTEEPPRDRALVDHENVISCPHLGASTKEAQSRCGEEIAVQFVDMVKGKSLTGVVNAQALTSAFSPHTKPWIGLAEALGTLMRAWAGSPKGTIQVITQGTSLKNAGNCLSPAVIVGLLKEASKQADVNLVNAKLLVKEAGLNVTTSHSPAAPGEQGFGECLLAVALAGAPYQAVGLVQGTTPVLQGLNGAVFRPEVPLRRDLPLLLFRTQTSDPAMLPTMIGLLAEAGVRLLSYQTSLVSDGETWHVMGISSLLPSLEAWKQHVTEAFQFHF
Zastosowanie
Monoklonalne przeciwciało anty-PHGDH produkowane u myszy zostało użyte w Western Blotting.
Działania biochem./fizjol.
Gen PHGDH (dehydrogenaza D-3-fosfoglicerynianowa) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 1p. Enzym ten jest głównie odpowiedzialny za katalizowanie początkowego etapu szlaku syntezy seryny, przekształcając 3-fosfoglicerynian w 3-fosfohydroksypirogronian. Jest on regulowany w górę w rakach piersi z ujemnym receptorem estrogenowym, czerniaku i rakach szyjki macicy. Mutacje w genie kodującym PHGDH są związane z zespołem Neu-Laxova. Obniżenie poziomu PHGDH skutkuje wrodzoną małogłowiem, opóźnieniem psychoruchowym i drgawkami.
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
p53 Protein-mediated regulation of phosphoglycerate dehydrogenase (PHGDH) is crucial for the apoptotic response upon serine starvation
Yang Ou
The Journal of Biological Chemistry, 290 (2014)
Molecular characterization of 3-phosphoglycerate dehydrogenase deficiency--a neurometabolic disorder associated with reduced L-serine biosynthesis
L W Klomp
American Journal of Human Genetics, 67 (2000)
Neu-Laxova syndrome, an inborn error of serine metabolism, is caused by mutations in PHGDH
Ranad Shaheen
American Journal of Human Genetics, 94 (2014)
Rational Design of Selective Allosteric Inhibitors of PHGDH and Serine Synthesis with Anti-tumor Activity
Qian Wang
Cell Chemical Biology (2017)
Michael A Reid et al.
Nature communications, 9(1), 5442-5442 (2018-12-24)
Phosphoglycerate dehydrogenase (PHGDH) catalyzes the committed step in de novo serine biosynthesis. Paradoxically, PHGDH and serine synthesis are required in the presence of abundant environmental serine even when serine uptake exceeds the requirements for nucleotide synthesis. Here, we establish a