Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA020376
Sigma-Aldrich
Anti-PSPH antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-L-3-phosphoserine phosphatase, Anti-O-phosphoserine phosphohydrolase, Anti-PSP, Anti-PSPase, Anti-Phosphoserine phosphatase
Wybierz wielkość
100 μL
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2440,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
AVCFDVDSTVIREEGIDELAKICGVEDAVSEMTRRAMGGAVPFKAALTERLALIQPSREQVQRLIAEQPPHLTPGIRELVSRLQERNVQVFLISG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PSPH(5723)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Fosfataza fosfoseryny (PSPH) jest zależnym od Mg2+ enzymem o masie cząsteczkowej 25 kDa. Należy do nadrodziny dehalogenaz halokwasowych (HAD) i posiada 225 aminokwasów. PSPH jest obecna w endosomach i posiada aminokońcowy motyw wymagany do jej aktywności. Gen kodujący enzym jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 7.
Immunogen
Phosphoserine phosphatase recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Western Blotting (1 artykuł)
Anti-PSPH antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
Fosfataza fosfoseryny (PSPH) bierze udział w hydrolizie L-fosfoseryny i tworzeniu L-seryny. Niedobór tego enzymu jest związany z zespołem Williamsa.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST75004
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kuniaki Sato et al.
Anticancer research, 37(5), 2365-2371 (2017-05-10)
Amplification of chromosome 7p (Ch.7p) is common in colorectal cancer (CRC). The aim of this study was to identify potential driver genes on Ch.7p that are overexpressed due to DNA copy number amplification and determine their clinical significance in CRC.
Satoshi Kitazawa et al.
Oncotarget, 8(17), 28922-28938 (2017-04-21)
Mutations in succinate dehydrogenase B (SDHB) gene are frequently observed in several tumors and associated with poor prognosis in these tumors. Therefore, drugs effective for SDHB-deficient tumors could fulfill an unmet medical need. In addition, such drugs would have an
Yves Peeraer et al.
Acta crystallographica. Section D, Biological crystallography, 59(Pt 6), 971-977 (2003-06-05)
The crystal structure of human phosphoserine phosphatase (HPSP) in the open conformation has been determined at a resolution of 1.53 A. The crystals are orthorhombic, belonging to space group C222(1), with unit-cell parameters a = 49.03, b = 130.25, c
Abigail S Krall et al.
Nature communications, 7, 11457-11457 (2016-04-30)
Cellular amino acid uptake is critical for mTOR complex 1 (mTORC1) activation and cell proliferation. However, the regulation of amino acid uptake is not well-understood. Here we describe a role for asparagine as an amino acid exchange factor: intracellular asparagine
Hye-Yeon Kim et al.
The Journal of biological chemistry, 277(48), 46651-46658 (2002-09-06)
Human phosphoserine phosphatase (HPSP) regulates the levels of glycine and d-serine, the putative co-agonists for the glycine site of the NMDA receptor in the brain. Here, we describe the first crystal structures of the HPSP in complexes with the competitive