Przejdź do
Linia komórkowa OAW28
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 85101601, human ovary, Epithelial
Synonim(y):
Komórki OAW-28
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human ovary
Relevant disease(s):
cancer
Growth mode:
Adherent
Karyotype:
Not specified
Morphology:
Epithelial
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human ovary
packaging
tube of 5 μg 85101601-DNA-5UG, pkg of vial of cells 85101601-1VL
growth mode
Adherent
karyotype
Not specified
morphology
Epithelial
products
Not specified
receptors
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
cancer
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Application
Tumourigenicity studies
Biochem/physiol Actions
Dane STR-PCR: Amelogenina: X
CSF1PO: 11
D13S317: 11
D16S539: 13
D5S818: 12
D7S820: 11
THO1: 9
TPOX: 8
vWA: 17,19
Ludzki nabłonek guza jajnika
Z wodobrzusza pacjentki z cystadenocarcinoma jajnika. Może być również znany jako 41M.
Preparation Note
DMEM + 2 mM glutaminy + 1 mM pirogronianu sodu (NaP) + 20 IU/l insuliny bydlęcej + 10% płodowej surowicy bydlęcej (FBS).
Rozdzielić subkonfluentne kultury (70-80%) w stosunku 1:3 do 1:6, tj. wysiać 2-4x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny; 5%CO2; 37°C.
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). No licensing agreement is required when either this cell line or the DNA extracted from it are used for internal research purposes only. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to [email protected].
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Is there an SDS and Cof A lot 22B019 available for the OAW28 cell line?
    1 answer
    1. This is a product of ECACC. The Certificate of Analysis and Safety Data Sheet are available on the supplier product page.
      Please see the link below to review the supplier information:
      https://www.culturecollections.org.uk/products/celllines/generalcell/detail.jsp?refId=85101601&collection=ecacc_gc